Tisk…
7,8-Difluorochroman-4-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC909653-1G PC909653-250MG PC909653-5G
APOSPC909653-1GEA 3710 CZK
APOSPC909653-1G APOSPC909653-250MG APOSPC909653-5G
7,8-Difluorochroman-4-one 97%
7,8-Difluorochroman-4-one
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11518476
CAS číslo: 890840-90-1