Tisk…
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909623-1G PC909623-5G
APOSPC909623-1GEA 5390 CZK
APOSPC909623-1G APOSPC909623-5G
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₁₁H₉FN₂
MW: 188,201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802133
CAS číslo: 503536-73-0