Tisk…
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909622-1G PC909622-5G
APOSPC909622-1GEA 5390 CZK
APOSPC909622-1G APOSPC909622-5G
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₁₁H₉FN₂
MW: 188,201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802132
CAS číslo: 866620-27-1