Tisk…
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9096-1G PC9096-5G
APOSPC9096-1GEA 4800 CZK
APOSPC9096-1G APOSPC9096-5G
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779030
CAS číslo: 914636-93-4