Tisk…
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC909455-1G PC909455-250MG
APOSPC909455-1GEA 7870 CZK
APOSPC909455-1G APOSPC909455-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Vzorec: C₈H₄BrFO
MW: 215,019 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056787
CAS číslo: 286836-04-2