Tisk…
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909383-1G PC909383-250MG
APOSPC909383-1GEA 13990 CZK
APOSPC909383-1G APOSPC909383-250MG
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06410074
CAS číslo: 887982-16-3