Tisk…
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC909355-1G PC909355-250MG
APOSPC909355-1GEA 6050 CZK
APOSPC909355-1G APOSPC909355-250MG
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Vzorec: C₇H₅FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18814470
CAS číslo: 256519-10-5