Tisk…
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909317-1G PC909317-250MG
APOSPC909317-1GEA 7740 CZK
APOSPC909317-1G APOSPC909317-250MG
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06762528
CAS číslo: 920274-03-9