Tisk…
4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909235-1G PC909235-5G
APOSPC909235-1GEA 6220 CZK
APOSPC909235-1G APOSPC909235-5G
4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(3-Fluorophenyl)phenol
Vzorec: C₁₂H₉FO
MW: 188.198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802291
CAS číslo: 64465-61-8