Tisk…
4-(2-Fluorophenyl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909233-1G PC909233-250MG
APOSPC909233-1GEA 15310 CZK
APOSPC909233-1G APOSPC909233-250MG
4-(2-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(2-Fluorophenyl)phenol
Vzorec: C₁₂H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802292
CAS číslo: 321-62-0