Tisk…
6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909188-1G PC909188-5G
APOSPC909188-1GEA 4140 CZK
APOSPC909188-1G APOSPC909188-5G
6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₁₁H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11876187
CAS číslo: 1111111-04-6