Tisk…
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909184-1G PC909184-5G
APOSPC909184-1GEA 8870 CZK
APOSPC909184-1G APOSPC909184-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₆FNO₂S
MW: 187,191 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22489274
CAS číslo: 78227-84-6