Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909166-10G PC909166-1G PC909166-5G
APOSPC909166-10GEA 14290 CZK
APOSPC909166-10G APOSPC909166-1G APOSPC909166-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide 98%
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide
Vzorec: C₈H₈FNS
MW: 169.219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09814508
CAS číslo: 351-82-6