Tisk…
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909158-1G PC909158-250MG
APOSPC909158-1GEA 5390 CZK
APOSPC909158-1G APOSPC909158-250MG
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Vzorec: C₉H₆F₂O
MW: 168.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18207073
CAS číslo: 457628-36-3