Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909152-5G
APOSPC909152-5GEA 3310 CZK
APOSPC909152-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22571067
CAS číslo: 153505-32-9