Tisk…
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909150-1G PC909150-5G PC909150-10G
APOSPC909150-1GEA 4770 CZK
APOSPC909150-1G APOSPC909150-5G APOSPC909150-10G
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole
Vzorec: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173974
CAS číslo: 1548-67-0