3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909148-10G
PC909148-1G
PC909148-5G
APOSPC909148-10GEA
14290
CZK
APOSPC909148-10G
APOSPC909148-1G
APOSPC909148-5G
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec:
C₈H₅FN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16875598 CAS číslo: 1262412-46-3 |