Tisk…
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC909146-25G PC909146-5G
APOSPC909146-25GEA 24400 CZK
APOSPC909146-25G APOSPC909146-5G
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913844
CAS číslo: 395673-46-8