Tisk…
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909145-25G PC909145-5G
APOSPC909145-25GEA 23810 CZK
APOSPC909145-25G APOSPC909145-5G
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913841
CAS číslo: 1187933-46-5