Tisk…
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909142-1G PC909142-5G
APOSPC909142-1GEA 6220 CZK
APOSPC909142-1G APOSPC909142-5G
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole
Vzorec: C₇H₆FN₃
MW: 151,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25121771
CAS číslo: 1445322-54-2