N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909139-1G
PC909139-5G
APOSPC909139-1GEA
6220
CZK
APOSPC909139-1G
APOSPC909139-5G
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec:
C₈H₉FN₂O₂ MW: 184.168 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16744215 CAS číslo: 475278-46-7 |