Tisk…
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909138-1G PC909138-5G
APOSPC909138-1GEA 3810 CZK
APOSPC909138-1G APOSPC909138-5G
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16744213
CAS číslo: 120381-42-2