5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909133-10G
PC909133-1G
PC909133-5G
APOSPC909133-10GEA
26650
CZK
APOSPC909133-10G
APOSPC909133-1G
APOSPC909133-5G
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline
Vzorec:
C₉H₁₁FN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16744200 CAS číslo: 951667-98-4 |