3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909130-1G
PC909130-5G
APOSPC909130-1GEA
3810
CZK
APOSPC909130-1G
APOSPC909130-5G
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec:
C₈H₅FN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16875565 CAS číslo: 1262412-83-8 |