Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909109-1G PC909109-5G
APOSPC909109-1GEA 3380 CZK
APOSPC909109-1G APOSPC909109-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399853
CAS číslo: 888739-67-1