Tisk…
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium trifluoro-[[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]methyl]boranuide
PC909040-1G PC909040-5G
APOSPC909040-1GEA 827 CZK
APOSPC909040-1G APOSPC909040-5G
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected
Vzorec: C₁₀H₁₉BF₃N₂O₂·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566514
CAS číslo: 936329-97-4