(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909034-1G
PC909034-250MG
APOSPC909034-1GEA
10350
CZK
APOSPC909034-1G
APOSPC909034-250MG
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid
Vzorec:
C₉H₈FNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00479174 CAS číslo: 366-47-2 |