Tisk…
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908991-100MG PC908991-250MG
APOSPC908991-100MGEA 827 CZK
APOSPC908991-100MG APOSPC908991-250MG
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₉H₆ClFO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13190260
CAS číslo: 881190-94-9