N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908954-25G
PC908954-5G
APOSPC908954-25GEA
8570
CZK
APOSPC908954-25G
APOSPC908954-5G
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Vzorec:
C₉H₁₀F₃N MW: 189,178 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115411 CAS číslo: 90390-11-7 |