Tisk…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908952-1G PC908952-5G
APOSPC908952-1GEA 4960 CZK
APOSPC908952-1G APOSPC908952-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene
Vzorec: C₈H₉FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585007
CAS číslo: 828270-60-6