Tisk…
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908932-1G PC908932-5G
APOSPC908932-1GEA 622 CZK
APOSPC908932-1G APOSPC908932-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08442288
CAS číslo: 321318-21-2