Tisk…
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908892-1G PC908892-250MG
APOSPC908892-1GEA 3610 CZK
APOSPC908892-1G APOSPC908892-250MG
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09256370
CAS číslo: 325152-98-5