Tisk…
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908874-1G PC908874-250MG
APOSPC908874-1GEA 16340 CZK
APOSPC908874-1G APOSPC908874-250MG
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂
MW: 166,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369954
CAS číslo: 620948-83-6