Tisk…
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908872-1G PC908872-250MG
APOSPC908872-1GEA 16960 CZK
APOSPC908872-1G APOSPC908872-250MG
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₆FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18070982
CAS číslo: 1025509-81-2