Tisk…
5-Fluoroisophthalic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908867-1G PC908867-5G
APOSPC908867-1GEA 2780 CZK
APOSPC908867-1G APOSPC908867-5G
5-Fluoroisophthalic acid 97%
5-Fluoroisophthalic acid
Vzorec: C₈H₅FO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00230551
CAS číslo: 1583-66-0