Tisk…
7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908855-1G PC908855-250MG
APOSPC908855-1GEA 19440 CZK
APOSPC908855-1G APOSPC908855-250MG
7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂
MW: 166,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369955
CAS číslo: 886366-21-8