Tisk…
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908779-1G PC908779-5G
APOSPC908779-1GEA 3610 CZK
APOSPC908779-1G APOSPC908779-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
MW: 189.207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191582
CAS číslo: 1197193-21-7