Tisk…
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908769-1G PC908769-5G
APOSPC908769-1GEA 7670 CZK
APOSPC908769-1G APOSPC908769-5G
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine
Vzorec: C₉H₁₁F₂N
MW: 171,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12147622
CAS číslo: 1152832-76-2