6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908766-1G
PC908766-250MG
APOSPC908766-1GEA
2440
CZK
APOSPC908766-1G
APOSPC908766-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
Vzorec:
C₅H₄ClFN₂O MW: 162,549 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23099034 CAS číslo: 105806-14-2 |