Tisk…
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908761-1G PC908761-250MG
APOSPC908761-1GEA 5390 CZK
APOSPC908761-1G APOSPC908761-250MG
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545823
CAS číslo: 345-22-2