Tisk…
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908750-1G PC908750-250MG
APOSPC908750-1GEA 9060 CZK
APOSPC908750-1G APOSPC908750-250MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07643210
CAS číslo: 815586-68-6