Tisk…
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908749-1G
APOSPC908749-1GEA 1330 CZK
APOSPC908749-1G
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine
Vzorec: C₄H₃FN₂O
MW: 114,078 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00223678
CAS číslo: 214290-48-9