Tisk…
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908731-100MG PC908731-1G PC908731-250MG
APOSPC908731-100MGEA 4770 CZK
APOSPC908731-100MG APOSPC908731-1G APOSPC908731-250MG
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₅FO₂
MW: 164,133 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052336
CAS číslo: 555155-07-2