Tisk…
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908697-1G PC908697-5G
APOSPC908697-1GEA 7670 CZK
APOSPC908697-1G APOSPC908697-5G
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06823978
CAS číslo: 167683-63-8