Tisk…
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
PC908669-1G PC908669-5G
APOSPC908669-1GEA 2530 CZK
APOSPC908669-1G APOSPC908669-5G
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116333
CAS číslo: 276875-21-9