Tisk…
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908667-1G PC908667-5G
APOSPC908667-1GEA 5790 CZK
APOSPC908667-1G APOSPC908667-5G
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine
Vzorec: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09741966
CAS číslo: 116753-49-2