Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908643-1G PC908643-250MG PC908643-5G
APOSPC908643-1GEA 10750 CZK
APOSPC908643-1G APOSPC908643-250MG APOSPC908643-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
MW: 264,042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17215879
CAS číslo: 955978-75-3