Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908598-1G PC908598-250MG
APOSPC908598-1GEA 6950 CZK
APOSPC908598-1G APOSPC908598-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₃F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07380746
CAS číslo: 18207-47-1