Tisk…
2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)-N-methylmethanamine
PC908597-1G
APOSPC908597-1GEA 3610 CZK
APOSPC908597-1G
2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09047006
CAS číslo: 696589-32-9