Tisk…
6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908525-100MG PC908525-250MG
APOSPC908525-100MGEA 2400 CZK
APOSPC908525-100MG APOSPC908525-250MG
6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-1-ol
Vzorec: C₁₀H₇FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15528810
CAS číslo: 804498-72-4